Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 250mL Open-Ended Flask
With 20 to 400 threads
Marca:  DWK Life Sciences 297814
Codice prodotto. 12458932
  • 106.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 20-400 top joint
  • 20-400 bottom joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8.4 oz.
Open-ended Flask
250 mL
Concentration of trace amounts of analytes in an organic solvent prior to analysis
20-400