Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories
Choose from a wide range of filtration assemblies and accessories to suit your application needs
Marca:  DWK Life Sciences 419325
226.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12451571
  • 248.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A
40 to 60 μm
One coarse porosity (40 to 60μm) fritted glass support base, 15mL graduated funnel, anodized aluminum clamp, one No. 5 silicone stopper, connection for 0.25 in. I.D. tubing
Filtration Assembly
25mm filtration assembly
Analysis of particulate or microbiological contamination, general filtration
1 Case