Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories
Choose from a wide range of filtration assemblies and accessories to suit your application needs
Marca: DWK Life Sciences 635229
52.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A | |
25mm filtration assembly | |
Analysis of particulate or microbiological contamination | |
1 Case | |
125 mL |
0.25 in. hose | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Filtration Flask |