Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert
For use with Wheaton CryoELITE™ Freestanding Cryogenic Vials
Marca:  DWK Life Sciences W224621-0303
80.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Codice prodotto. 12379959
  • 84.95€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 06-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Makes sample identification and traceability reliable and convenient
  • Bar code insert manually press fits into bottom of vial
  • Data matrix readable with standard scanning hardware
  • Made from same cryogenic radiation-grade, virgin polypropylene as vial, ensuring uniform thermal expansion
Specifica
Specifica
Polypropylene
Sterile
500/Cs.