Learn More
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm con connettori con tappo n. 8 e supporto in vetro poroso
Recommended for general filtration. Wheaton™ Fritted Glass Support for 47mm Filtration Assemblies with No. 8 Stopper Connections is manufactured from Wheaton™ 33 low extractable borosilicate glass.
Marca: DWK Life Sciences 419352
134.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21903" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Descrizione
- Glass conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Includes a coarse porosity (40-60μm) fritted glass support base
Specifica
USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, classe A | |
Vetro | |
Base di sostegno in vetro sinterizzato |
Gruppo di filtrazione da 47 mm | |
Contenitore da 1 |