Learn More
DWK Life Sciences Imbuto Wheaton per gruppo filtrante da 47 mm
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Funnel only.
Designed to handle up to 1000mL of liquid for analysis of particulate or microbiological contamination
- For filteration of viscous or proteinaceous solutions to produce ultra clean filtrate
- Glass components manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Flasks have No.2 hose connection for 0.25 in. (6mm) I.D. tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 300 ml |
| Materiale | Vetro |
| Certificazione/Conformità | USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, classe A |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gruppo di filtrazione da 47 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Product Type | Imbuto in vetro, 300 ml |