Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
1280.00€ - 1670.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 60 mL |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action |
Area del contrassegno | Yes |
Materiale | Borosilicate Glass |
Tappo | Pennyhead |
Codice del prodotto | Marca | N. sequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. sequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12413711
|
DWK Life Sciences
227494-00G |
Unnumbered |
1280.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12483711
|
DWK Life Sciences
227494-99G |
Specials |
1670.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12423711
|
DWK Life Sciences
227494-01G |
1 to 36 |
1515.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12443711
|
DWK Life Sciences
227494-02G |
37 to 72 |
1515.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12463711
|
DWK Life Sciences
227494-03G |
73 to 108 |
1515.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Type I borosilicate glass construction
- Height: 115mm (4.53 in.)
- Diameter: 43mm (1.69 in.)
- Capacity: 60mL (2 oz.)
Specifica
60 mL | |
Yes | |
Pennyhead | |
4.5 in. | |
1.69 in. |
Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action | |
Borosilicate Glass | |
2.02 oz. | |
11.5 cm | |
4.3 cm |