Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40mm Autosampler Vials, Convenience Pack with caps
Chromatography vials designed for trouble-free operation in most autosamplers
Marca: DWK Life Sciences
192.85 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Diameter: 8mm
- Height: 40mm
- Stopper: Plug
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
For trouble free operation in most autosamplers | |
Plug | |
100 Pk. |
8 mm | |
1.0 mL | |
1.57 in. | |
40 mm | |
8 mm |