Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40mm Autosampler Vials, without caps
Chromatography vials designed for trouble-free operation in most autosamplers
Marca: DWK Life Sciences W225243
140.60 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Diameter: 8mm
- Height: 40mm
- Stopper: Plug
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
For trouble free operation in most autosamplers | |
Vials only; Caps are sold separately. | |
40 mm | |
8 mm |
8 mm | |
1 mL | |
1.57 in. | |
Plug | |
500 Cs. |