Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40mm Autosampler Vials, without caps
Chromatography vials designed for trouble-free operation in most autosamplers
Marca: DWK Life Sciences 225242
337.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Diameter: 8mm
- Height: 40mm
- Stopper: Plug
Specifica
Natural | |
Polypropylene | |
1.57 in. | |
Plug | |
1000 Pk. |
8 mm | |
0.7 mL | |
Vials only; Caps are sold separately. | |
40 mm | |
8 mm |