Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8mm x 40mm Polypropylene Autosampler Vials
Marca:  DWK Life Sciences
196.65 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12654793
  • 223.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Polypropylene
1.0 mL
Plug