Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Alcohol Burner
Codice prodotto. 12473761 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12473761
Marca: DWK Life Sciences™ 237070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Ground-glass stopper.
Ideal for microscopy applications
  • Designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Low-heat flame
Order Info
Dia. x H: 3 x 3.947 in. (75 x 100mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Alcohol Burner
Materiale Glass
Capacità (sistema imperiale) 0.026 gal.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 7.62 cm
Da utilizzare con (applicazione) Isopropyl or Denatured Ethyl Alcohol
Altezza (sistema imperiale) 3.947 in.
Altezza (sistema metrico) 10.02 cm
Include Ground-Glass Stopper