Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminum Seals: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa
Ideal closures for chromatography and other instrumentation applications
Marca:  DWK Life Sciences 224222-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72570kg
Codice prodotto. 10062033
  • 600.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 18-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
Specifica
Specifica
PTFE-lined
Aluminum
Center Disc Tear-out Cap
Natural
1000/Cs.
13 mm