Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps
25.96 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 oz., 1000 mL
4 oz., 125 mL
8 oz., 250 mL
Diametro (sistema imperiale):
1.22 in.
1.53 in.
1.88 in.
2.36 in.
2.95 in.
3.7 in.
Altezza (sistema imperiale):
3.1 in.
3.7 in.
4.4 in.
5.43 in.
6.6 in.
8.18 in.
Descrizione
Amber Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Specifica
Capacità | 8 oz., 250 mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema imperiale) | 2.36 in. |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | White |
Certificazione/Conformità | USP Type III |
Closure Included | Yes |
Bocca | Narrow |