Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
265.05 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Description
- Amber borosilicate glass bottle with narrow mouth
- Protects light-sensitive reagents and solutions
- Ground-glass octagon flat stopper provides excellent seal; protects top lip of bottle from dust
Spécification
Capacità | 3.38 oz., 100mL |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema imperiale) | 2.08 in. |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | Amber |
Bocca | Narrow |
Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 4.52 in. |
Afficher plus |