Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
39.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1 once, 30 ml
16 oz., 500 mL
2 once, 60 ml
32 oz., 1000 mL
4 once, 125 ml
8 once, 250 ml
Diametro (sistema imperiale):
1.45 in.
1.73 in.
2.12 in.
2.59 pollici
3.14 in.
3.89 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
3.03 in.
3.81 in.
4.76 pollici
5.82 in.
7.08 in.
Descrizione
Amber glass for storing light-sensitive powders
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifica
Capacità | 1 once, 30 ml |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema imperiale) | 1.45 in. |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Colore chiusura | Bianco |
Certificazione/Conformità | USP Type III |
Closure Included | Yes |
Bocca | Wide |