Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Autosampler Vials with Cone Shaped Bottom
Made from polypropylene
Marca:  DWK Life Sciences 225235
224.20 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12453671
  • 254.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Size: 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.)
  • Capacity: 0.75mL (0.02 oz.)
  • Crimp closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12 mm
0.75 mL
0.026 oz.
Crimp/Snap
1000 Cs.
Polypropylene
1.25 in.
Conical
32 mm
11 mm