Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B rivestiti in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Phenolic |
| Materiale rivestimento interno | TFE, Styrene Butadiene Rubber |
| Product Type | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 24-400 |
| Autoclavabile | Autoclavable |