Learn More
DWK Life Sciences Flaconi in HDPE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Available with either glass robotic or pennyhead stoppers
Flaconi
- Vetro borosilicato, da 60 o 300 ml, numerati o non numerati
- Con area di scrittura permanente; le versioni numerate sono identificate anche da un codice a barre
- Il raggio della spalla appositamente progettato elimina tutta l'aria dall'interno del flacone durante il riempimento
- I flaconi da 300 ml sono consigliati per il test BOD (Biochemical Oxygen Demand, Richiesta Biochimica di Ossigeno) di cinque giorni cui si fa riferimento nelle pubblicazioni Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Metodi standard per l'esame dell'acqua e delle acque reflue), 18a edizione, 5210B, 1992
- I tappi in vetro borosilicato intercambiabili sono dotati di fondo conico per impedire l'intrappolamento dell'aria
- L'imboccatura svasata dei flaconi forma una tenuta stagna intorno ai tappi che impedisce l'ingresso dell'aria durante l'incubazione
- Il giunto del tappo è compatibile con le sonde dei principali misuratori di BOD e OD
- I tappi in vetro sono compatibili con la maggior parte dei sistemi robotizzati
Indicati per incubare campioni diluiti di acque reflue, effluenti di acque reflue, acque inquinate e rifiuti industriali al fine di determinare la quantità di ossigeno necessaria durante la stabilizzazione delle sostanze organiche decomponibili mediante azione biochimica aerobica.
Order Info
Dimensioni: I flaconi da 300°ml hanno un diametro di 2.75 x e un'altezza di 6.5°pollici (69 x 165°mm); i flaconi da 60°ml hanno un diametro di 1.75 x e un'altezza di 4.5°pollici (43 x 115°mm)
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No |
| Volume (sistema metrico) | 60 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per incubare campioni diluiti di fanghi, effluenti di fanghi, acque inquinate e rifiuti industriali, per determinare la quantità di ossigeno necessaria nella stabilizzazione della materia organica in decomposizione per azione biochimica aerobica |
| Area del contrassegno | Sì |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. sequenza | Unnumbered |
| Tappo | Robotica |
| Volume (sistema imperiale) | 2.02 once |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Vedi altri risultati |