Learn More
DWK Life Sciences Flaconi in HDPE
Codice prodotto. 12463741 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
60 mL
60 ml
300 mL
300 ml
N. sequenza:
121 to 144
145 to 168
169 to 192
193 to 216
217 to 240
241 to 264
265 to 288
289 to 312
313 to 336
337 to 360
361 to 384
37 to 72
385 to 408
409 to 432
49 to 72
73 to 96
97 to 120
Da 1 a 24
Da 1 a 36
Da 25 a 48
Da 49 a 72
Da 73 a 96
Specials
Unnumbered
Tappo:
Pennyhead
Robotic
Robotica
Codice a barre:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 12463741
Marca: DWK Life Sciences 22749713G
Available with either glass robotic or pennyhead stoppers
Flaconi
  • Vetro borosilicato, da 60 o 300 ml, numerati o non numerati
  • Con area di scrittura permanente; le versioni numerate sono identificate anche da un codice a barre
  • Il raggio della spalla appositamente progettato elimina tutta l'aria dall'interno del flacone durante il riempimento
  • I flaconi da 300 ml sono consigliati per il test BOD (Biochemical Oxygen Demand, Richiesta Biochimica di Ossigeno) di cinque giorni cui si fa riferimento nelle pubblicazioni Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Metodi standard per l'esame dell'acqua e delle acque reflue), 18a edizione, 5210B, 1992
Tappi
  • I tappi in vetro borosilicato intercambiabili sono dotati di fondo conico per impedire l'intrappolamento dell'aria
  • L'imboccatura svasata dei flaconi forma una tenuta stagna intorno ai tappi che impedisce l'ingresso dell'aria durante l'incubazione
  • Il giunto del tappo è compatibile con le sonde dei principali misuratori di BOD e OD
  • I tappi in vetro sono compatibili con la maggior parte dei sistemi robotizzati
Indicati per incubare campioni diluiti di acque reflue, effluenti di acque reflue, acque inquinate e rifiuti industriali al fine di determinare la quantità di ossigeno necessaria durante la stabilizzazione delle sostanze organiche decomponibili mediante azione biochimica aerobica.
Order Info
Dimensioni: I flaconi da 300°ml hanno un diametro di 2.75 x e un'altezza di 6.5°pollici (69 x 165°mm); i flaconi da 60°ml hanno un diametro di 1.75 x e un'altezza di 4.5°pollici (43 x 115°mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Yes
Volume (sistema metrico) 300 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action
Area del contrassegno Yes
Materiale Borosilicate Glass
N. sequenza 289 to 312
Tappo Pennyhead
Volume (sistema imperiale) 10.14 oz.
Altezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Diametro (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro (sistema metrico) 6.9 cm