Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilicate Glass Coliwasa Samplers PTFE Seals
Used to collect composite liquid samples from top to bottom in drums, tanks and reservoirs
Marca:  DWK Life Sciences 885232
57.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00910kg
Codice prodotto. 12407311
  • 60.95€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Positive PTFE seal for borosilicate glass coliwasa.
Specifica
Specifica
42 in.
Seal
For Borosilicate Glass coliwasa
Used to collect composite liquid samples from top to bottom in drums, tanks and reservoirs
PTFE
106.5 cm