Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Linerless
Metal Foil
Polyethylene Disc
Polyseal™
Materiale:
Polyethylene
Polypropylene
Urea
Dimensione chiusura:
15-425
22-400
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Screw Caps For Liquid Scintillation Vials
- Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials
- Case of 1000 provides an economical alterative
- Not autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cap Size: 22-400 |
| Material (Liner) | Linerless |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 22-400 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid Scintillation Vial |