Learn More
DWK Life Sciences Matraccio per bioreattore CELLine™
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico) cella:
5 mL
15 ml
Capacità (sistema metrico) media:
350 mL
1000 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Adherent Cultures
Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione
Suspension Cultures
N. per custodia:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Unit Size:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Description
Includes
Manuale d'uso con programmi di nutrizione e raccolta
Le fiasche per colture cellulari ad alta densità con sistema a doppia membrana richiedono una minore manutenzione e garantiscono un raccolto a elevata concentrazione.
- Le camere con terreni sfusi hanno una maggiore durata di esecuzione senza necessità di sostituzione dei terreni
- Il vano concentra le cellule, gli anticorpi e le proteine per agevolare la purificazione
- Per colture cellulari in sospensione e colture di cellule aderenti: ibridomi, CHO, NS0, SF, BHK, HEK e così via.
02-912-745, 02-912-742
- For adherent cell cultivation
- Vano del terreno di 1000 ml
- Vano cellulare di 15 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-745) o pacchetto triplo (02-912-742)
- For suspension cell cultivation
- Vano del terreno di 350 ml
- Vano cellulare di 5 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-746) o pacchetto di cinque (02-912-746)
- For suspension cell cultivation
- Vano del terreno di 1000 ml
- Vano cellulare di 15 ml
- Disponibile come pacchetto singolo (02-912-744) o pacchetto triplo (02-912-741)
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) cella | 0.527 oz. |
| Capacità (sistema imperiale) media | 35.2 oz. |
| Capacità (sistema metrico) cella | 15 ml |
| Capacità (sistema metrico) media | 1000 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione |
| Include | Manuale d'uso con programmi di nutrizione e raccolta |
| N. per custodia | 3/Cs. |
| Sterilità | Sì |