Learn More
DWK Life Sciences Matraccio per bioreattore CELLine™
Codice prodotto. p-4485893 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico) cella:
5 mL
15 ml
Capacità (sistema metrico) media:
350 mL
1000 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Adherent Cultures
Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione
Suspension Cultures
N. per custodia:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Codice prodotto. 12871793
Marca: DWK Life Sciences WCL10003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Manuale d'uso con programmi di nutrizione e raccolta
Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine
Le fiasche per colture cellulari ad alta densità con sistema a doppia membrana richiedono una minore manutenzione e garantiscono un raccolto a elevata concentrazione.
  • Le camere con terreni sfusi hanno una maggiore durata di esecuzione senza necessità di sostituzione dei terreni
  • Il vano concentra le cellule, gli anticorpi e le proteine per agevolare la purificazione
  • Per colture cellulari in sospensione e colture di cellule aderenti: ibridomi, CHO, NS0, SF, BHK, HEK e così via.
02-912-745, 02-912-742
  • For adherent cell cultivation
  • Vano del terreno di 1000 ml
  • Vano cellulare di 15 ml
  • Disponibile come pacchetto singolo (02-912-745) o pacchetto triplo (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • For suspension cell cultivation
  • Vano del terreno di 350 ml
  • Vano cellulare di 5 ml
  • Disponibile come pacchetto singolo (02-912-746) o pacchetto di cinque (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • For suspension cell cultivation
  • Vano del terreno di 1000 ml
  • Vano cellulare di 15 ml
  • Disponibile come pacchetto singolo (02-912-744) o pacchetto triplo (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) cella 0.527 oz.
Capacità (sistema imperiale) media 35.2 oz.
Capacità (sistema metrico) cella 15 ml
Capacità (sistema metrico) media 1000 ml
Da utilizzare con (applicazione) Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione
Include Manuale d'uso con programmi di nutrizione e raccolta
N. per custodia 3/Cs.
Sterilità Sì