Learn More
DWK Life Sciences Flaconi quadrati francesi trasparenti con coperchi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
74.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.5 once, 15 ml
16 once, 500 ml
1 once, 30 ml
2 once, 60 ml
4 oz., 125 mL
8 once, 250 ml
Diametro (sistema imperiale):
1.2 in.
1.22 in.
1.53 in.
1.77 in.
2.2 in.
2.67 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.52 in.
2.91 in.
3.5 in.
4.44 in.
5.47 in.
6.65 in.
Descrizione
- USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Capacità | 0.5 once, 15 ml |
Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 0.5 once |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema imperiale) | 1.2 in. |
Materiale | Vetro sodico calcico |
Colore chiusura | Bianco |
Altezza (sistema metrico) | 64 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.52 in. |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/polietilene |