Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares without Caps
241.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1.01 oz., 30mL
16.9 oz., 500 mL
2.03 oz., 60 mL
4.23 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Diametro (sistema imperiale):
1.22 in.
1.53 in.
1.77 in.
2.2 in.
2.67 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.83 in.
3.42 in.
4.4 in.
5.39 in.
6.57 in.
Descrizione
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Wide mouth for easy filling
- Clear glass allows for easy viewing of contents
- Square shape maximizes storage space
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Capacità | 1.01 oz., 30mL |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1.01 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 1.22 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Altezza (sistema metrico) | 72 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.83 in. |
Dimensione chiusura | 24-400 mm |
Diametro (sistema metrico) | 31 mm |