Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
125.00€ - 427.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili |
Da utilizzare con (applicazione) | Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti |
Stile filo | A vite |
Materiale chiusura | Fenolico |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10242431
|
DWK Life Sciences
224881 |
2 ml | 8-425 | Gomma 14B |
228.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10739151
|
DWK Life Sciences
224882 |
4 ml | 13-425 | Gomma 14B |
133.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10160861
|
DWK Life Sciences
224884 |
8 ml | 15-425 | Gomma 14B |
272.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734159
|
DWK Life Sciences
224885 |
12 ml | 15-425 | Gomma 14B |
180.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10446151
|
DWK Life Sciences
225288 |
20 ml | 24-400 | Gomma 14B |
139.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10153372
|
DWK Life Sciences
225014 |
8 mL | 15-425 | 14B Rubber |
196.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10504291
|
DWK Life Sciences
224886 |
16 ml | 18-400 | Gomma 14B |
209.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758769
|
DWK Life Sciences
225289 |
25 ml | 24-400 | Gomma 14B |
125.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10628135
|
DWK Life Sciences
225290 |
40 ml | 24-400 | Gomma 14B |
135.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744159
|
DWK Life Sciences
224888 |
24 mL | 20-400 | 14B Rubber |
425.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10193242
|
DWK Life Sciences
W224582 |
4.0 ml | 13-425 | Gomma PTFE/14B |
427.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10376942
|
DWK Life Sciences
W224581 |
2 ml | 8-425 | Gomma PTFE/14B |
388.00€
pezzi 288 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10041332
|
DWK Life Sciences
W224584 |
8.0 ml | 15-425 | Gomma PTFE/14B |
226.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11728779
|
DWK Life Sciences
W224585 |
12.0 ml | 15-425 | Gomma PTFE/14B |
250.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11738779
|
DWK Life Sciences
W224586 |
16 mL | 18-400 | PTFE/14B Rubber |
280.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748779
|
DWK Life Sciences
W224588 |
24.0 ml | 20-400 | Gomma PTFE/14B |
305.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10215212
|
DWK Life Sciences
W224589 |
20.0 ml | 24-400 | Gomma PTFE/14B |
351.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10622373
|
DWK Life Sciences
W224590 |
25 mL | 24-400 | PTFE/14B Rubber |
201.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10463902
|
DWK Life Sciences
W224591 |
40 mL | 24-400 | PTFE/14B Rubber |
271.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10465961
|
DWK Life Sciences
225012 |
4.0 mL | 13-425 | 14B Rubber |
176.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
- Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti Flush Fit con montaggio a filo del rack, per agevolare i pipettaggi multicanale
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio Sure Stack impedisce lo slittamento dei rack quando vengono impilati e trasportati nel laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di numero di parte Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali e conferire stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione del prodotto da residui
- Apertura per le dita che consente di accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Informations sur la commande
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
Spécification
Trasparente | |
Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti | |
Fenolico | |
Tappo a vite | |
M-T File™ e rack per fiale |
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili | |
A vite | |
Sì | |
ASTM Tipo I, Classe A, USP Tipo I |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.