Learn More
Cole-Parmer™ Wheaton™ Clear Glass Vials with PTFE/Rubber-lined Threaded Cap
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Economical screw-thread sample vials are made with either clear 33 low-extratable borosilicate glass
- Choose amber colored vials for your light-sensitive materials
- Vials are available with a rubber-lined phenolic cap, a PTFE-faced/rubber-lined phenolic cap, or no cap
- Shrink-wrapped packaging reduces contaminates
- Caps are packaged separately
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 43/64 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 31/64 in. |
| Stile | Flat Bottom |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Altezza (sistema metrico) | 63 mm |
| Vedi altri risultati |