Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Oil Sample Bottle
Codice prodotto. 12359889 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 12359889
Marca: DWK Life Sciences W216994
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for storage of many kinds of non-hazardous liquids.
  • Clear, Type III soda-lime glass
  • Bottle comes with cork inserted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.45 in.
Include Attached cork
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Product Type Oil Sample Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.41 in.
Diametro (sistema metrico) 37 mm