Learn More
DWK Life Sciences Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 once, 1000 ml
4 once, 125 ml
8 once, 250 ml
Imballaggio:
Confezione convenienza
Convenience Pk.
Convenience pack
Valu-bulk pack
Descrizione
Ideal for soil sampling and environmental applications
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
- Wide mouths provide easy access to contents when using spoons or spatulas
Each case of convenience pack bottles includes hazard communication labels for proper content identification and tamper evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Order Info
Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear-USP Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
Capacità | 4 once, 125 ml |
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema imperiale) | 2.36 in. |
Materiale | Vetro |
Imballaggio | Confezione convenienza |
Colore chiusura | Bianco |
Altezza (sistema metrico) | 68 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.6 in. |