Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with Internal Screw Cap
Codice prodotto. 11541355 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Stile:
No Writing Patch
Writing Patch
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11541355
Marca: DWK Life Sciences W985913
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Internal threaded screw cap can be easily removed with one hand
  • Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
  • Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
  • Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
  • Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 4 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.99 in.
Stile Writing Patch
Stile filo Internal
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Quantità 500/Cs.
Certificazione/Conformità DOT, IATA
Marking Spot Yes