Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with Internal Screw Cap
Internal threaded screw cap can be easily removed with one hand
221.00€ - 478.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
---|---|
Colore | Natural |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Materiale | Polypropylene |
Stile | Round |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11571345
|
DWK Life Sciences
W985900 |
2 mL | No Writing Patch | Non-sterile |
478.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11581345
|
DWK Life Sciences
W985901 |
2 mL | With Writing Patch | Non-sterile |
397.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11521355
|
DWK Life Sciences
W985911 |
2 mL | With Writing Patch | Sterile |
253.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11511355
|
DWK Life Sciences
W985910 |
1.2 mL | With Writing Patch | Sterile |
221.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11541355
|
DWK Life Sciences
W985913 |
4 mL | With Writing Patch | Sterile |
349.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11551355
|
DWK Life Sciences
W985914 |
5 mL | With Writing Patch | Sterile |
366.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11531355
|
DWK Life Sciences
W985912 |
3 mL | With Writing Patch | Sterile |
326.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
- Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
Specifica
0.47 in. | |
12 mm | |
Round | |
Yes | |
Screw Cap |
Natural | |
Polypropylene | |
Internal | |
Yes |