Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoFile™ and CryoFile XL™ Storage Boxes
For easy Identification and storage of cryogenic vials
133.00€ - 147.58€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 13 cm |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.1 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 13 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 5.1 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | For easy identification and storage of cryogenic vials |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12603395
|
DWK Life Sciences
W651602 |
Pink | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.2 cm |
133.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12623395
|
DWK Life Sciences
W651605 |
Red | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.2 cm |
133.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12613395
|
DWK Life Sciences
W651603 |
White | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.2 cm |
147.58€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12683385
|
DWK Life Sciences
W651600 |
Green | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.2 cm |
133.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12693385
|
DWK Life Sciences
W651601 |
Yellow | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.2 cm |
133.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12633395
|
DWK Life Sciences
W651604 |
Blue | 1.2 and 2mL vial | 2 in. | 5.3 cm |
147.58€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12663395
|
DWK Life Sciences
W651602-XL |
Pink | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12603405
|
DWK Life Sciences
W651604-XL |
Blue | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12653395
|
DWK Life Sciences
W651601-XL |
Yellow | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12683395
|
DWK Life Sciences
W651605-XL |
Red | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12693395
|
DWK Life Sciences
W651603-XL |
White | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12643395
|
DWK Life Sciences
W651600-XL |
Green | 3, 4 and 5mL vial | 3.8 in. | 9.7 cm |
147.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Accommodates 1.2 - 2mL vials and XL boxes store 5 mL Partitioned carton numbered from 1-81 keeps vials organized and easy to identify
- Numbering system printed on box lid and bottom of box provides easy indexing
- Water repellent allow for longer durability
- Withstands cryogenic temperatures to -196°C
Specifications
13 cm | |
13 cm | |
For easy identification and storage of cryogenic vials | |
Corrugated Chipboard |
5.1 in. | |
5.1 in. | |
1 to 81 Vials | |
CryoFile™ Storage Box |