Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences 348524
479.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.08230kg
Codice prodotto. 12438952
  • 505.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to USP and ASTM requirements
  • 38, 45 or 51mm screw head
  • 2.6mm wall thickness
  • Bottle material made of borosilicate glass
  • Autoclavable
  • Reusable
Specifica
Specifica
355 mm
110 mm