Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences 348528
Codice prodotto. 12448952
  • 697.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to USP and ASTM requirements
  • 38, 45 or 51mm screw head
  • 2.6mm wall thickness
  • Bottle material made of borosilicate glass
  • Autoclavable
  • Reusable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
535 mm
110 mm