Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Deck Kit for Compact Roller System for Mini Bottles
Mini Bottle Deck Kit can be added to Mini Bottle Roller Culture Apparatus to accommodate an additional four bottles per deck.
860.00€ - 970.00€
Specifica
Product Type | Deck Kit |
---|---|
Peso (sistema imperiale) | 9 lb. |
Peso (sistema metrico) | 4 kg |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini Bottle Roller Culture Apparatus |
Include | Assembled roller deck, 4 support posts, drive belt, necessary hardware and assembly instructions |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12458952
|
DWK Life Sciences
348920 |
Black |
970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10563133
|
DWK Life Sciences
W348920-CH |
Charcoal |
860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Can be added to 22-288-524 to accommodate an additional four bottles per kit, up to two kits per apparatus
- Net weight: 5 lb. (2.3kg)
Specifica
Deck Kit | |
4 kg | |
Assembled roller deck, 4 support posts, drive belt, necessary hardware and assembly instructions |
9 lb. | |
Mini Bottle Roller Culture Apparatus |