Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
170.00€ - 194.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A |
---|---|
Tipo | Diazomethane Generator |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12418922
|
DWK Life Sciences
281155 |
20 cm |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12408922
|
DWK Life Sciences
281135 |
19 cm |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Utilizes clear-seal grease-free joints
- «O« ring not required
- Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A | |
Diazomethane Generator |