Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Economical and convenient to use
133.00€ - 302.00€
Specifica
Product Type | Drum Thief |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for quick and easy sample retrieval |
Lunghezza (sistema imperiale) | 43 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12407321
|
DWK Life Sciences
885302 |
75 mL | 0.47 in. | 1.2 cm |
133.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12497311
|
DWK Life Sciences
885300 |
25 mL | 0.29 in. | 0.75 cm |
302.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12417321
|
DWK Life Sciences
885303 |
150 mL | 0.7 in. | 1.8 cm |
180.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
- Soda-lime glass units break easily for quick disposal
- Length: 43 in. (109cm)
Specifica
Drum Thief | |
Single-use | |
43 in. |
Soda Lime Glass | |
Ideal for quick and easy sample retrieval | |
109.2 cm |