Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori di tessuti Dounce
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.03 once, 1 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
Lunghezza (sistema imperiale):
4.92 in.
6.8 in.
8.26 in.
11.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.8 in.
3.22 in.
3.7 in.
5.5 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.51 in.
0.86 in.
1.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Ideal for enzyme studies. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders are designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria, and proteins in soft tissues or cell suspensions.
- Sample covers the pestle ball, preventing heat buildup by reducing friction against the mortar
- Mortar features large reservoir and pouring lip
- Supplied with “loose” and “tight” pestles
- Components are made of low extractable borosilicate glass
Order Info
- Distanza del pestello serrato: 0.0020 ±0.001 pollici (0.05 ±0.025 mm)
- Distanza del pestello allentato: 0.114 ±0.001 poll. (0.114 ±0.025 mm)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.23 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 7 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Omogeneizzatore tissutale Dounce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) tubo | 3.22 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 82 mm |
| Diametro provetta esterno (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Vedi altri risultati |