Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles
BIOPHARMA
Primary packaging products for specific requirements in pharmaceutical industries.
110.00€ - 11180.00€
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15360594
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818011401
25 mL
119.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15416474
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818011401
25 mL
11180.00€
pezzi 940
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15380594
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818012406
100 mL
110.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15436474
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818012406
100 mL
5880.00€
pezzi 540
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15390594
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818013608
250 mL
123.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15446474
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818013608
250 mL
3435.00€
pezzi 280
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15336788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818014407
500 mL
5315.00€
pezzi 360
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13524960
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818014407
500 mL
148.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13534960
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818015403
1000 mL
216.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15346788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818015403
1000 mL
4510.00€
pezzi 210
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15356788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818016305
2000 mL
5905.00€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13544960
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818016305
2000 mL
492.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11945048
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818017301
5000 mL
205.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15366788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818017301
5000 mL
9810.00€
pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11955048
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818018606
10,000 mL
367.12€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15376788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818018606
10 L
10515.00€
pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11965048
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
818019105
20,000 mL
759.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15386788
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
818019105
20 L
9050.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of borosilicate 3.3 neutral Glass Type 1
  • Includes protective dust covers
  • Graduated
  • Do not include screw caps
  • Available in volumes ranging from 25mL to 20L
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles