Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro borosilicato E-C filettati senza tappi
Codice prodotto. p-205494 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20.0 ml
24.0 ml
40.0 ml
60 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 143
pezzi 200
Codice prodotto. 11738789
Marca: DWK Life Sciences W224809
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Wheaton 33 a basso contenuto di estraibili. Le convenienti fiale Wheaton™ per campioni in vetro borosilicato E-C filettate senza tappi sono disponibili in due pratiche confezioni termoretraibili che riducono le contaminazioni dovute ai materiali corrugati degli imballaggi tradizionali.
  • Caps are packed separately
  • Choice of amber or clear glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Volume (sistema metrico) 20.0 ml
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 5 dr.
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438, tipo I, Classe A