Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpers
Codice prodotto. 10712573 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 mm Flip-cap Seals
20 mm Flip-cap Seals
30 mm Aluminum Seals
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10712573
Marca: DWK Life Sciences 224307
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attach seals easily with these high-quality crimpers
  • Labeled for quick identification
  • Cushioned, short ergonomic handle
  • Polished crimping jaws
  • Spring assembly
  • Adjustable stop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 30 mm Aluminum Seals