Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers
With ergonomically designed handles for sealing and decapping standard laboratory vials
545.00€ - 690.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10785183
|
DWK Life Sciences
W225351 |
11 mm Seals |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11521225
|
DWK Life Sciences
W225352 |
13 mm Seals |
550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10115822
|
DWK Life Sciences
W225353 |
Guarnizioni da 20 mm |
601.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11511225
|
DWK Life Sciences
W225350 |
8 mm Seals |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Le pinze decapsulatrici Wheaton E-Z sono consigliate per la rimozione dei tappi delle fiale da laboratorio standard.
- Sono disponibili in varie misure, anche per la rimozione di sigilli larghi 8 mm, 11 mm, 13 mm e 20 mm.
- Vengono fornite con una chiara identificazione visiva della misura, per un'immediata identificazione.
- La comodità per l'utente p assicurata dal design ergonomico dell'impugnatura morbida. L'affaticamento della mano viene ridotto grazie all'impugnatura corta e al gruppo molla riprogettato.
- Le pinze decapsulatrici possono essere pulite in autoclave, tuttavia questo ne può alterare l'aspetto o ridurne la durata. La temperatura di autoclavaggio non deve superare 121 °C
Warranty
Due anni