Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Codice prodotto. 10130063 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
4.0 ml
8 mL
10 mL
20 mL
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
22-400
24-400
Stile della base:
Conical
Flat
Piatto
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Scatola da 250
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10130063
Marca: DWK Life Sciences W224603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision manufactured from low extractable borosilicate glass. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Vials conform to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements.
  • Large, smooth, flat bottom surface provides greater stability and optional 2D bar code placement
  • Conical well design ensures maximum recovery of high value samples
  • Manufactured for fail-safe operation in automated sample handling and storage systems
  • Type I Class A grade borosilicate glass prevents changes in pH and maintains purity of contents
  • For collection, automated handling, storage and maximum retrieval of samples
  • Closures available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) For automated or manual sample storage
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Stile della base Conical
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 1000/Cs.
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A, USP Type I
Dimensione chiusura 13-425