Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Codice prodotto. 10614343 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Yellow
Tipo di chiusura:
Crimp/Snap
Tappo a capsula
Tappo a vite
Materiale:
Borosilicate Glass
Silica Glass
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10614343
Marca: DWK Life Sciences 225179
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass autosampler vials featuring a large opening
  • 12mm dia. × 32mm H (0.47 × 1.26 in.)
  • 11mm (0.43 in.) crimp top
  • 1.8mL (0.06oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Silica Glass
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Tipo di chiusura Crimp/Snap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No