Learn More
DWK Life Sciences Tappo in gomma a flangia
Codice prodotto. 10510952 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10510952
Marca: DWK Life Sciences W224100193
Edge
Per applicazioni di ricerca e somministrazione di farmaci per via parenterale.
  • Liofilizzazione a due elementi
  • Siliconato
  • Dimensioni: 13 x 20 mm
  • Materiale: gomma alobutile
  • Colore: grigio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 2 cm
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di liofilizzazione, ricerca e somministrazione di farmaci per via parenterale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto a flaconcini con imboccatura con diametro interno da 1.3 cm., diametro esterno da 2 cm
Durezza 46 al durometro
Autoclavabile
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Materiale Alobutile
Product Type Tappo per liofilizzazione a 2 alette