Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels
Catalog Number p-177149
385.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
2000 mL
46.66 oz., 1380 mL
59.51 oz., 1760 mL
59.51 oz., 1760mL
Colore chiusura:
Black
White
Altezza (sistema imperiale):
9.44 in.
10.62 in.
11.22 in.
Uniform quality and performance for higher cell yields
Made from borosilicate glass, specially selected for optical clarity, interior surface smoothness, and absence of imperfections — and to exacting manufacturing tolerances.
  • Tapered neck (nominal I.D. of 29mm) is easy to clean
  • Supplied with deep-skirted 38-415 black phenolic screw caps with white styrene-butadiene rubber liners
  • Both bottles and caps are autoclavable
  • Nonsterile
Capacità 46.66 oz., 1380 mL
Capacità (sistema metrico) 1380 mL
Capacità (sistema imperiale) 46.66 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.3 in.
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 38-415 mm
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Tipo di chiusura Screw Cap