Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Staining Dish for 5 or 10 Slides
Codice prodotto. 10529892 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Conteggio vetrini:
5 Vertically or 10 Back to Back
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10529892
Marca: DWK Life Sciences 900570
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Linerless polypropylene screw cap to reduce evaporation
For fully immersed slides
  • Coplin staining jar holds up to five single slides or ten slides 3 × 1 in. (75 × 25mm) back-to-back vertically
  • 08-813E: Dish made from soda-lime glass
  • 02-912-618: Replacement cap: polypropylene
Order Info
Outside height without cap: 4.25 in. (108mm). Slide grip available separately (08-813-1)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw
Forma del fondo Rectangular
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Slide Staining Jar
Conteggio vetrini 5 Vertically or 10 Back to Back
Dimensioni (L x P) 1.02 x 1.02 in. (2.6 x 2.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Depth (English) Inside 3.5 in.
Profondità (sistema metrico) 90 mm
Depth (Metric) Inside 9 cm