Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Staining Dishes for 50 Slides
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Include:
Coperchio
Cover
Dish
Rack
Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Descrizione
- Piastra e coperchio in vetro soda-calcico
- Dimensioni: 3.25L × 7.875P × 4.125 pollici A (80 × 200 × 105 mm)
- Non macchiabile e resistente alla maggior parte delle soluzioni coloranti
- Contiene fino a 50 vetrini in orizzontale
- Manico a cerniera per agevolare l'inserimento e la rimozione dei vetrini
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Tipo | Coperchio con 50 vetrini |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastra in vetro per colorazione per 50 vetrini |
| Include | Cover |