Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Amber Glass, With PTFE-Faced, Rubber-Lined Phenolic Cap (Autoclavable)
779.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Descrizione
Rugged space-savers
- Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
- Heavy walls prevent breakage
- Sturdier than Erlenmeyer flasks
- Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
- Large opening, special lip, sloping shoulders
- Graduated in mL to show approximate volumes
- Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specifica
Capacità | 4.22 oz., 125 mL |
Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 4.22 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema imperiale) | 2.16 in. |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | Black |
Certificazione/Conformità | USP Type 1 |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Autoclavable |